Merck
538795
Sigma-Aldrich
2-トリフルオロメチル-2-プロパノール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
128.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.3335 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
InChI Key
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-トリフルオロメチル-2-プロパノールはフッ素化脂肪酸アルコールです。この化合物はメチルリチウム、トリフルオロアセトン、およびトリフルオロビニルブロミドをエーテル中で反応させて調製します。 別法として、メチルマグネシウムブロミドをエーテル中で1,1,1-トリフルオロアセトンと反応させることによっても得られます。
アプリケーション
2-トリフルオロメチル-2-プロパノールは [18F]フルオロチミジンを調製するための溶媒として使用されています。 硝酸/トリフルオロ酢酸無水物によるニトロ化を適用して [2-(トリフルオロメチル)-2-プロピル硝酸塩] を合成する目的でも使用されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
538795-1G:
538795-BULK:
538795-VAR:
538795-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Preparation and Some Reactions of Trifluorovinyllithium1
Tarrant P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28.3, 839-843 (1963)
Mechanistic studies on gas-phase negative ion unimolecular decompositions. Alkoxide anions
Tumas W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110.9 , 2714-2722 (1988)
Comparison of synthesis yields of 3'-deoxy-3'-[18F] fluorothymidine by nucleophilic fluorination in various alcohol solvents
Lee SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51.1, 80-82 (2008)
Nonacidic nitration of secondary amines
Bottaro JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52.11 , 2292-2294 (1987)