蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
70 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
~896 °F
expl. lim.
42 %
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
7
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルデヒド、マロノニトリル、レゾルシノールまたはジメドンの無触媒1ポット縮合による2-アミノ-3-シアノ-4H-クロメンおよびテトラヒドロベンゾ[b]ピラン誘導体の合成。
- 不均一系ZIF-8(ゼオライト様イミダゾレート構造体)触媒存在下におけるギ酸を用いたアミンのN-ホルミル化。
- Iアントラニルアミドとアルキル、アリール、またはヘテロアリールケトンまたはアルデヒドとの縮合による、2-置換-2,3-ジヒドロ-4(1H)-キナゾリノン誘導体の調製。
- H2O2(過酸化水素)を使用した硫黄化合物の穏やかな選択的酸化。
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T63002-10G:
T63002-25G:
T63002-100ML:
T63002-100G:
T63002-500ML:
T63002-VAR:
T63002-25ML:
T63002-BULK:
T63002-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック