Merck
107565
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-フェニル-2-プロパノール
99%
別名:
α,α-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(CF3)2OH
CAS番号:
分子量:
244.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
密度
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
InChI Key
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol is an effective solvent for Cu(0)-mediated single electron transfer-living radical polymerization of methyl methacrylate and polymerization of styrene.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
107565-VAR:
107565-BULK:
107565-1G:
107565-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclic alkoxyamine-initiator tethered by azide/alkyne-?click?-chemistry enabling ring-expansion vinyl polymerization providing macrocyclic polymers.
Narumi A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(15), 3402-3416 (2010)
Single electron transfer-living radical polymerization of methyl methacrylate in fluoroalcohol: Dual control over molecular weight and tacticity.
Wang W, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6316-6327 (2009)
Marcus Maschke et al.
ChemMedChem, 9(6), 1188-1194 (2014-05-20)
We report the synthesis of trifluoromethylated metallocenes (M=Fe, Ru) and related metal-free compounds for comparison of their biological properties with the aim to establish structure-activity relationships toward the anti-proliferative activity of this compound class. All new compounds were comprehensively characterized