Merck
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパン(オール-d)
98 atom % D
別名:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2CHOD
CAS番号:
分子量:
169.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
詳細
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD(HFIP-OD) is the deuterated form of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol. It isused as an NMR solvent in organic chemistry and biochemistry for studying smallmolecules.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
411302-5G:
411302-BULK:
411302-25G:
411302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.