Merck
91692
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロエチルアミン
≥98.0% (GC)
別名:
2-アミノ-1,1,1-トリフルオロエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
99.06
Beilstein:
1733204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
~7.6 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
密度
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChI Key
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Direct preparation of 2,2,2-trifluorodiazoethane useful for esterifying sulfonic acids
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
91692-BULK:
91692-25ML:
91692-5ML:
91692-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.O. Meese
Synthesis, 1041-1041 (1984)