Merck
338931
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
197.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
121 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
COc1cc(CN)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H15NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
InChI Key
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4,5-Trimethoxybenzylamine was used in the synthesis of benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β-L−xylopyranoside.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338931-VAR:
338931-5G:
338931-BULK:
338931-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Molbank, 2013(1), M793-M793 (2013)