Merck
391654
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-イソピノカンフェイルアミン
95%
別名:
(−)-イソピノカンフェイルアミン, (1R,2R,3R,5S)-3-ピナンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19N
CAS番号:
分子量:
153.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]21/D −42°, neat
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1[C@H](N)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
InChI Key
VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
391654-1G:
391654-5G:
391654-VAR:
391654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wenhui Hu et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3831-3834 (2010-04-17)
Although amantadine derivatives are the only M2 drugs for influenza virus A, their use is limited in the U.S. because of drug resistance. Here we report the identification of multiple M2 inhibitors that were rapidly generated through focused screening of