Merck
A5486
Sigma-Aldrich
アゾキシメタン
13.4 M, ≥98%
別名:
AOM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3N=N(→O)CH3
CAS番号:
分子量:
74.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352124
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
組成
methylene chloride, ≤1% (solvent)
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
濃度
13.4 M
colorless
bp
97-99 °C (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
genomic analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
InChI Key
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アゾキシメタン(AOM)は、がん(特に結腸がん)の発生、進行、および予防を研究するために使用される有力な実験用化学物質です。AOMは、腫瘍形成をトリガする発がん性物質、およびDNAの特定の改変を引き起こす遺伝子変異試薬の両方として機能します。
アプリケーション
遺伝子変異試薬であるアゾキシメタン(AOM)は、癌の進展や化学予防のメカニズム研究に使用される実験動物において、癌モデルを作成するために、デキストラン硫酸ナトリウム(DSS)と共に使用されることがあります。
生物化学的/生理学的作用
DNA内でO6-メチルグアニン付加体を誘導し、G→Aの変換を生じさせる発がん物質。実験動物の結腸に腫瘍発生を誘導し、癌の進行と化学予防のメカニズムを研究するのに使用されます。
特徴および利点
汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
実験動物の早期死亡を回避するための実験デザインにとってアゾキシメタンの正確な投与量を設定するために極めて重要です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5486-BULK:
A5486-100MG:4548173961668
A5486-25MG:4548173961675
A5486-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carlotta Tacconi et al.
Cancer research, 79(16), 4196-4210 (2019-06-27)
Colorectal cancer is a major cause of cancer-related death in Western countries and is associated with increased numbers of lymphatic vessels (LV) and tumor-associated macrophages (TAM). The VEGFC/VEGFR3 pathway is regarded as the principal inducer of lymphangiogenesis and it contributes
Eva Pastille et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006649-e1006649 (2017-09-25)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic inflammatory disorders of the gastrointestinal tract, strongly associated with an increased risk of colorectal cancer development. Parasitic infections caused by helminths have been shown to modulate the host's immune response by releasing immunomodulatory molecules
Sonia Leon-Cabrera et al.
Cancers, 10(9) (2018-09-22)
Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) is part of the Janus kinase (JAK/STAT) signaling pathway that controls critical events in intestinal immune function related to innate and adaptive immunity. Recent studies have implicated STAT1 in tumor⁻stroma interactions, and
Bianca N Islam et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 10(7), 377-388 (2017-05-05)
Intestinal cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling regulates epithelial homeostasis and has been implicated in the suppression of colitis and colon cancer. In this study, we investigated the cGMP-elevating ability of the phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor sildenafil to prevent disease in the
Shiyan Wang et al.
Cancer research, 79(16), 4086-4098 (2019-06-27)
Tripartite motif (TRIM) family proteins participate in a variety of important cellular processes, including apoptosis, cell-cycle arrest, DNA repair, and senescence. In this study, we demonstrated that a novel TRIM family member, TRIM67, was commonly silenced in colorectal cancer and