由来生物
synthetic
品質水準
グレード
for molecular biology
形状
powder
分子量
average Mw >500,000 (dextran starting material)
含みます
0.5-2% phosphate buffer
組成
Sulfur Content, 16.0-19.0%
テクニック
FISH: suitable
FTIR: suitable
色
off-white
有効pH範囲
6.0-8 (10 g/L)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
適合性
suitable for marker for electrophoresis
suitable for nucleic acid hybridization
アプリケーション
genomic analysis
sample preparation
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 精製多糖の純度と均質性をゲル電気泳動により評価するための分子量マーカーとして
- DNA検出および分析に用いる蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)プロトコルのハイブリダイゼーションバッファーの成分として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 核酸ハイブリダイゼーションおよび分子生物学に適している
- デキストラン硫酸の平均分子量は>500,000
- 硫黄含量は16.0~19.0%
- 汎用性に優れ、幅広い実験および研究用途に応用できる
適合性
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8906-500G:
D8906-BULK:
D8906-VAR:
D8906-5G:
D8906-100G:
D8906-50G:
D8906-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
プロトコル
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.