Merck
31395
Sigma-Aldrich
デキストラン硫酸 ナトリウム塩 Leuconostoc)spp.由来
Mr ~500,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
由来生物
(Leuconostoc spp.)
品質水準
形状
powder
分子量
Mr ~500,000
組成
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
メーカー/製品名
EDQM
有効pH範囲
6.0-8.0 (10 g/L)
溶解性
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デキストラン硫酸ナトリウム塩Leuconostoc sp.由来は、ヘパリンおよびデキストラン硫酸とアルカリイオンとの相互作用を研究する試験化合物として使用されました。DNA-ヒストン複合体からDNAを遊離するのに用いられました
生物化学的/生理学的作用
デキストランは、多様なサイズおよび形状のグルコースポリマーの混合物です。デキストラン硫酸型のデキストランは抗凝血薬として作用します。デキストランは、血液凝固因子への作用および血小板の機能により、血餅形成を阻害します。本化合物は血餅形成に要する時間を延長し、血餅の最大強度を低下させます。デキストランによるホメオスタシスの乱れは、出血、大腸炎、および腎不全を増加させる可能性があります。
調製ノート
分子量約500,000のデキストランより調製されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31395-BULK:
31395-50G:
31395-10G:
31395-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lisa Nebelin Hvidt et al.
Danish medical journal, 59(11), A4531-A4531 (2012-11-23)
Synthetic colloids are frequently used in fluid resuscitation of septic patients. Despite this, little is known about the potential side effects including the risk of renal failure and bleeding. As practice has changed, we performed a before-and-after study of fluid
Se Young Choi et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2010, 943516-943516 (2010-03-20)
A total of 28 male BALB/c mice (average weight 20.7 +/- 1.6 g) were divided into 4 treatment groups and fed a commercial diet (A), a commercial diet + induced colitis by dextran sodium sulfate (DSS) (B), Inonotus obliquus (IO)
Heparin and dextran sulfate antagonize PGI2 inhibition of platelet aggregation.
A Eldor et al.
Thrombosis research, 16(5-6), 617-628 (1979-01-01)
Prevention of venous thromboembolism.
G P Clagett et al.
Chest, 108(4 Suppl), 312S-334S (1995-10-01)
Simon Finfer et al.
The New England journal of medicine, 350(22), 2247-2256 (2004-05-28)
It remains uncertain whether the choice of resuscitation fluid for patients in intensive care units (ICUs) affects survival. We conducted a multicenter, randomized, double-blind trial to compare the effect of fluid resuscitation with albumin or saline on mortality in a