安全性情報
D6924
Sigma-Aldrich
デキストラン硫酸 ナトリウム塩 Leuconostoc)spp.由来
average mol wt 9,000-20,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
形状
powder
光学活性
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v)
分子量
average mol wt 9,000-20,000
組成
Sulfur Content, 16.0-19.0%
white to off-white
有効pH範囲
5.5 - 8.0
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストラン硫酸ナトリウムは、α-1,6-D-グルコピラノースの天然ポリマーです。親水性、生分解性、生体適合性のポリアニオン系ポリマーです。この高度に分岐した多糖は、1,6-および1,4 グリコシド結合を持ち、グリコシル単位あたり2.3硫酸基で構成されています。
アプリケーション
Leuconostoc (ロイコノストック)菌種由来のデキストラン硫酸ナトリウム塩は、次の用途で使用されています:
  • 組換えヒトプロアクロシン/アクロシンと透明体(ZP)糖タンパク質との相互作用における硫酸化グリカンの関与の評価
  • 眼のサイズを評価し、網膜の細胞増殖に対するその影響を調べるための胎生5日目のニワトリ胚の硝子体腔への注入
  • 固定化ヒアルロン酸(HA)に対するTNF-刺激遺伝子6(TSG-6)の結合の構造的特異性の分析
生物化学的/生理学的作用
硫酸デキストランは、抗凝固性や抗ウイルス性を発揮する可能性があります。また、コレステロールレベルの低下に役立つ可能性もあります。医療分野における血漿増量剤および血栓溶解薬として広く使用されます。硫酸デキストランは、キトサン(CH)架橋剤としても使用できます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6924-1G:
D6924-10G:
D6924-BULK:
D6924-50G:
D6924-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura I Furlong et al.
Fertility and sterility, 83(6), 1780-1790 (2005-06-14)
To characterize proacrosin/acrosin interaction with isolated zona pellucida (ZP) components. Prospective study. Basic research laboratory. Recombinant proteins derived from human proacrosin (Rec-40, Rec-30, Rec-20, Rec-10, and Rec-6) and from human ZP glycoproteins (rec-hZPA, ZPB, and ZPC). In vitro binding assay
Osama A Madkhali et al.
Scientific reports, 11(1), 9914-9914 (2021-05-12)
The purpose of this study was to develop a novel nano antibacterial formulation of dextran sulfate sodium polymer. The dextran sulfate sodium (DSS) nanoparticles were formulated with gelation technique. The nanoparticles exhibited significant physicochemical and effective antibacterial properties, with zeta
Willi Halfter
Investigative ophthalmology & visual science, 49(8), 3289-3298 (2008-03-26)
The vitreous body (VB) is a transparent, extracellular matrix structure that fills the vitreous cavity of the eye. Major constituents of the VB are hyaluronic acid (HA) and glycosaminoglycans (GAGs), both of which are highly charged, linear carbohydrate polymers. The
Hans-Georg Wisniewski et al.
The Journal of biological chemistry, 280(15), 14476-14484 (2005-02-09)
TSG-6 protein, up-regulated in inflammatory lesions and in the ovary during ovulation, shows anti-inflammatory activity and plays an essential role in female fertility. Studies in murine models of acute inflammation and experimental arthritis demonstrated that TSG-6 has a strong anti-inflammatory
Yi-Nan Zhang et al.
ACS nano, 14(8), 9478-9490 (2020-06-02)
Nanovaccines need to be transported to lymph node follicles to induce humoral immunity and generate neutralizing antibodies. Here, we discovered that subcapsular sinus macrophages play a barrier role to prevent nanovaccines from accessing lymph node follicles. This is illustrated by
資料
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
機能性分子を薄膜として固定するための汎用性の高い温和かつ簡便な方法として知られている交互積層法(LbL)についてご紹介します。
プロトコル
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.