OK to freeze
protect from light
色
dark red
入力
sample type intact cells
蛍光検出
λex ~536 nm
λem ~617 nm
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
Membrane impermeable DNA intercalator
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Crompton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537059-50MG:
US2537059-50MG:
537059-100MG:
537059-VMG:
537059-250MG:
537059-1GM:
試験成績書(COA)