製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mw 265.30 (as monomer)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C1NCCNC(=S)S[Mn]S1
InChI
1S/C4H8N2S4.Mn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);/q;+2/p-2
InChI Key
YKSNLCVSTHTHJA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- For the simultaneous determination of maneb along with its main metabolites from tomatoes using liquid chromatography
- In the supramolecular liquid phase microextraction based UV-Vis spectrophotometric determination of maneb in food and water samples
- For the spectrophotometric determination of maneb with 1-(2′-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN)
- To determine Maneb, Zineb, and their decomposition product with 2,6-dibromoquinone chlorimide (DBQ) and 2,6-dichloroquinone chlorimide (DCQ) by spectrophotometry
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45554-VAR:
45554-1EA:
45554-BULK:
45554-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック