Merck
15524
Sigma-Aldrich
グリセロール 溶液
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 84-88%
別名:
1,2,3-プロパントリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
CAS番号:
分子量:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
84-88%
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
蒸気圧:
<1 mmHg
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg
グレード
puriss.
アッセイ
84-88%
フォーム
liquid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
expl. lim.
2.6-11.3 %
不純物
acidity or alkalinity, in accordance
aldehyde, complies
ester, complies
impurities A and related substances (GC), complies
residual solvents, complies
sugar, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.003% halogene compounds (as Cl)
12-16% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.449-1.455
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • マイクロ流体における気泡周囲の薄い液体膜の進化と、圧力降下および流体の動きへの影響。: この研究では、マイクロ流体チャネル内の気泡周囲の薄い液体膜の挙動を調査し、マイクロ流体デバイスのパフォーマンスを最適化するために重要な圧力降下と流体力学にグリセロール溶液がどのように影響するかを調査します(Chao et al., 2020)。
  • マイクロ波照射によるプラチナナノ粒子のその場フリーラジカル成長メカニズムと電気触媒特性。: この研究では、マイクロ波照射下でグリセロール溶液を使用してプラチナナノ粒子を合成する新しい方法を実証し、燃料電池での潜在的な用途のために電気触媒特性を強化します(Inwati et al., 2016)。
  • DNA トランジスタの開発に向けた薄膜電極の電気化学的特性評価。: この記事は、グリセロール溶液中の薄膜電極の電気化学的特性に焦点を当て、バイオセンシング用途の DNA トランジスタの開発を前進させます(Harrer et al., 2010)。
  • TiO(2)ナノチューブアレイの寸法とアニーリング温度が光触媒プロセスによる水溶液中のアシッドレッド 4 の分解に与える影響。: この研究では、TiO2 ナノチューブアレイを使用してグリセロール溶液中の有機汚染物質の光触媒分解を調査し、環境修復用途の可能性を強調しています(Ku et al., 2010)。
  • 溶液交換を伴うフローチャンバーでの電気形成による、弛緩性巨大小胞の調製方法。: この研究では、電気形成を使用してグリセロール溶液中に巨大小胞を生成する方法を提示します。これは、薬物送達と合成生物学に適用できます(Peterlin et al., 2008)。
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
15524-5L-R:
15524-70KG-R:
15524-1L-R:
15524-25L-R:
15524-VAR-R:
15524-4X5L-R:
15524-BULK-R:
15524-6X1L-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Forney CF and Brandl DG.
HortTechnology, 2(1), 52-54 (1992)
Use of renewables for the production of chemicals: Glycerol oxidation over carbon supported gold catalysts.
Demirel S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 70(1), 637-643 (2007)
Liquid phase oxidation of glycerol over carbon supported gold catalysts.
Demirel-Gulen S, et al.
Catalysis Today, 102, 166-172 (2005)
Enhanced photocatalytic H2 production from glycerol solution over ZnO/ZnS core/shell nanorods prepared by a low temperature route.
Sang HX, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(2), 1348-1355 (2012)
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target