Merck
8.18709
Sigma-Aldrich
グリセロール
anhydrous for synthesis
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-289-5
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
テクニック:
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
蒸気圧:
<1 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
698 °F
有効性
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
テクニック
electrophoresis: suitable
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
転移温度
flash point 199 °C
密度
1.25 g/mL (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3