安全性情報
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
別名:
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-480-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
29 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
275 °C
有効性
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.8 % (v/v)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
-64.6 °C
転移温度
flash point 38 °C
溶解性
1.7 g/L
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体