由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
97.5-102.0% dry basis
フォーム
crystalline
mp
104-108 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C8856-5G:
C8856-1G:
C8856-VAR:
C8856-25G:
C8856-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)