アッセイ
≥91% (HPLC)
形状
lyophilized powder
溶解性
H2O: freely soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C31H38N8O13.C2HF3O2/c32-19-7-2-1-6-18(19)27(43)36-23(16-40)29(45)35-22(15-26(41)42)28(44)34-21(30(46)37-13-5-9-24(37)31(47)48)8-3-4-12-33-20-11-10-17(38(49)50)14-25(20)39(51)52;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,6-7,10-11,14,21-24,33,40H,3-5,8-9,12-13,15-16,32H2,(H,34,44)(H,35,45)(H,36,43)(H,41,42)(H,47,48);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI Key
IFSUGURCQHMSJS-JPIABUGISA-N
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A5730-BULK:
A5730-VAR:
A5730-1MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.