おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
詳細
CD26およびアデノシンデアミナーゼ複合タンパク質2としても知られるジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP4)は、ポリペプチドのN末端からX-プロリンおよびX-アラニン残基を切断するセリンエキソペプチダーゼです。DPP4は、膜貫通型糖タンパク質であり、その活性により、成長因子、ケモカイン、神経ペプチドなどの複数のペプチドの生物活性が制御されます。DPP4はグルカゴン様ペプチド-1の調節を介してグルコース代謝に主要な役割を果たし、DPP4の阻害剤は2型糖尿病の治療に一般的に使用されます。DPP4は、免疫調節にも重要な役割を果たしており、腫瘍抑制にも役割を果たす可能性があります。DPP4遺伝子の欠失は、炭水化物代謝に影響を及ぼし、これが次に精神遅滞と筋緊張低下を引き起こします。タンパク質の異常な発現は、肝再生、肝硬変、および肝腫瘍形成中に観察されます。
アプリケーション
DPP4活性アッセイキットは、ホモジネート中のジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP4)の活性を測定するために使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
組織、細胞、血清など、さまざまな試料でのジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP4)測定に適しています。
原理
DPP4活性アッセイキットは、さまざまなサンプルのDPP4活性を測定するための簡単で直接的な手順を提供します。このアッセイでは、DPP4は非蛍光基質であるH-Gly-Pro-AMCを切断し、蛍光産物である7-アミノ-4-メチルクマリン(AMC)(λex = 360/λem = 460 nm)を放出します。DPP4の1単位は、DPP4基質を加水分解して37°Cで毎分1.0 μモルのAMCを生成する酵素の量です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
DPP-IV Inhibitory Potential of Methanolic Extract of Pueraria Tuberosa in Liver of Alloxan Induced Diabetic Model.
Biosciences, Biotechnology Research Asia, 15(1), 01-04 (2018)
Frontiers in pharmacology, 12, 779652-779652 (2021-12-25)
Diabetic kidney disease (DKD) is the leading cause of end-stage renal disease and has become a serious public health problem worldwide. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitors, an emerging drug for the treatment of diabetes, have been found to have renoprotective effects
Angiogenesis, 23(4), 667-684 (2020-07-24)
Platelet-derived growth factor-B (PDGF-B) is a main factor to promote adipose tissue angiogenesis, which is responsible for the tissue expansion in obesity. In this process, PDGF-B induces the dissociation of pericytes from blood vessels; however, its regulatory mechanism remains unclear.
Active phytochemicals of Pueraria tuberosa for DPP-IV inhibition: in silico and experimental approach.
Journal of diabetes and metabolic disorders, 16(1), 46-46 (2017)
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 230, 108824-108824 (2021-08-16)
The current intersection of the COVID-19 and HIV-1 pandemics, has raised concerns about the risk for poor COVID-19 outcomes particularly in regions like sub-Saharan Africa, disproportionally affected by HIV. DPP4/CD26 has been suggested to be a potential therapeutic target and