安全性情報
SRP6056
Sigma-Aldrich
Dipeptidylpeptidase human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
CD26, DPPIV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in Hi-5 Insect cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
86.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
0.5 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DPP4(1803)
詳細
DPP4 is a serine exopeptidase and complex enzyme that is expressed on the surface of most cell types as an intrinsic membrane glycoprotein that cleaves X-proline dipeptides from the N-terminus of polypeptides and plays a role in t-cell activation. DPP4 is associated with intracellular signal transduction, apoptosis and involved in tumor biology. There are at least 63 substrates which can bind specifically to DPP4 enzyme including growth factors, chemokines, neuro peptides. Furthermore, DPP4 plays a major role in glucose metabolism by cleaving incretins such as glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1). DPP4 Human Recombinant is a single, glycosylated polypeptide chain containing 746 amino acids (aa 39-766) with a C-terminal His-tag and is purified using conventional chromatography techniques.
物理的形状
0.5 mg/mL; Sterile filtered solution containing 20 mM Tris-HCl buffer pH 8.0,100 mM NaCl, 1 mM EDTA and 10 % glycerol.
調製ノート
バイアルは、開封前に遠心してください。
その他情報
ADP-SRKTYTLTDYLKNTYRLKLYSLRWISDHEYLYKQENNILVFNAEYGNSSVFLENSTFDEFGHSINDYSISPDGQFILLEYNYVKQWRHSYTASYDIYDLNKRQLITEERIPNNTQWVTWSPVGHKLAYVWNNDIYVKIEPNLPSYRITWTGKEDIIYNGITDWVYEEEVFSAYSALWWSPNGTFLAYAQFNDTEVPLIEYSFYSDESLQYPKTVRVPYPKAGAVNPTVKFFVVNTDSLSSVTNATSIQITAPASMLIGDHYLCDVTWATQERISLQWLRRIQNYSVMDICDYDESSGRWNCLVARQHIEMSTTGWVGRFRPSEPHFTLDGNSFYKIISNEEGYRHICYFQIDKKDCTFITKGTWEVIGIEALTSDYLYYISNEYKGMPGGRNLYKIQLSDYTKVTCLSCELNPERCQYYSVSFSKEAKYYQLRCSGPGLPLYTLHSSVNDKGLRVLEDNSALDKMLQNVQMPSKKLDFIILNETKFWYQMILPPHFDKSKKYPLLLDVYAGPCSQKADTVFRLNWATYLASTENIIVASFDGRGSGYQGDKIMHAINRRLGTFEVEDQIEAARQFSKMGFVDNKRIAIWGWSYGGYVTSMVLGSGSGVFKCGIAVAPVSRWEYYDSVYTERYMGLPTPEDNLDHYRNSTVMSRAENFKQVEYLLIHGTADDNVHFQQSAQISKALVDVGVDFQAMWYTDEDHGIASSTAHQHIYTHMSHFIKQCFSLP-SGRLVPRGSHHHHHH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP6056-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)