安全性情報
YSC1
Sigma-Aldrich
酵母 from Saccharomyces cerevisiae
Type I
別名:
(パン酵母)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.81
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
タイプ
Type I
形状
powder or solid
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
詳細
Saccharomyces cerevisiae由来酵母(パン酵母)は最も古い微生物スターターです。通性嫌気性菌です。
アプリケーション
Saccharomyces cerevisiae由来酵母は以下の用途に使用されています:
  • 酵母微生物燃料電池のアノードの生体触媒
  • 燃料用エタノールの製造
  • 酵母エキスの調製
生物化学的/生理学的作用
Saccharomyces cerevisiae由来酵母(パン酵母)は、タンパク質サプリメント、エネルギー補給剤、免疫増強剤として使用されます。発酵性糖質をCO2およびエタノールに変換することにより、パン製造におけるパン生地の膨張剤として機能します。パン酵母は、香り、抗カビ性、および栄養特性を示します。セルファクトリとして機能します。
注意
37°Cのバッファー水溶液中で自己分解します。
調製ノート
酵素の不活化を防ぐため、乾燥状態で販売されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
YSC1-1KG:
YSC1-500G:
YSC1-100G:
YSC1-VAR:
YSC1-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zachariah P G Olufs et al.
Scientific reports, 8(1), 2348-2348 (2018-02-07)
Genetic variability affects the response to numerous xenobiotics but its role in the clinically-observed irregular responses to general anesthetics remains uncertain. To investigate the pharmacogenetics of volatile general anesthetics (VGAs), we developed a Serial Anesthesia Array apparatus to expose multiple
Electrostatically enhanced performance of a yeast-based microbial fuel cell
Song Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(25), 19203-19205 (2015)
Brewer's/baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) and preventive medicine: Part II
Moyad MA
Urologic Nursing, 28(1), 73-75 (2008)
Miniature flowing atmospheric-pressure afterglow ion source for facile interfacing of CE with MS
Jecklin MC, et al.
Electrophoresis, 31(21), 3597-3605 (2010)
Inventions on baker's yeast strains and specialty ingredients
Gelinas P
Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture, 1(2), 104-132 (2009)
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.