認証
suitable for SM 5210
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 10% (remains clear after heating to 40°C.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 卵から第3期感染性幼虫ステージまでの寄生虫の培養のための栄養培地の成分として
- Pichia pastoris 形質転換体を培養するための酵母エキスペプトンデキストロース(YPD)培地/YPDアガーおよび緩衝複合グリセロール(BMGY/BMMY)培地において
- 胃腸管線虫寄生虫卵を用いる幼虫生育アッセイ(LDA)のための栄養培地と増殖培地を調製するため
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1000-500G:
Y1000-BULK:
Y1000-100G:
Y1000-250G:
Y1000-VAR:
Y1000-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.