Merck
F9182
Sigma-Aldrich
FSL-biotin
別名:
FSL-CONJ(1Biotin)-SC2-L1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C91H149N17NaO32PS
分子量:
2079.28
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
保管温度
−20°C
品質水準
アプリケーション
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。FSL構成体により修飾された細胞をKODE細胞といい 、通常、正常な生存性と機能を維持しています。FSL-ビオチンは、ビオチン標識生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。ビオチン標識KODE細胞は、蛍光標識アビジンやアビジニル化ビーズ/固相表面など、様々なビオチン結合タンパク質構成体と反応させることが可能です。
その他情報
FSL-ビオチンは、ビオチンをもつ生細胞などの疎水性表面を標識するためにデザインされた、KODE技術による構成体です。FSL構成体はすべて、機能成分(F)、スペーサー(S)、ジアシル脂質(L)の3つの不可欠なデザイン可能な特性からなります。FSL-ビオチンは、Fに該当するビオチンの単量体(ビタミンB7)が、マレイミドをもつカルボキシメチルグリシンベースのリンカー(SC2)に結合し、これがさらにジオレオイルホスファチジルエタノールアミンの活性化アジピン酸誘導体(L1)に結合した構成になっています。
法的情報
KODE Constructs are supplied by KODE Biotech Materials Limited under license from KODE Biotech Limited.
KODE is a trademark of KODE Biotech Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F9182-1MG-PW:
F9182-1MG:
F9182-VAR:
F9182-BULK:
F9182-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)