アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)
InChI Key
JNTMAZFVYNDPLB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I9759-5MG:
I9759-25MG:
I9759-VAR:
I9759-1MG:
I9759-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.