安全性情報
Y0001812
シタグリプチン リン酸塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-[(3R)-3-アミ-1-オキソ-4-(2,4,5-トリフルオロフェニル)ブチル]-5,6,7,8-テトラヒドロ-3-(トリフルオロメチル)-1,2,4-トリアゾロ[4,3-a]ピラジンホスフェート, MK-0431
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
523.32
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sitagliptin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI Key
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
ジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP-4)クラスに属する抗糖尿病薬剤です。酵素DPP-4を阻害することによってグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)レベルが増大し、これによってグルカゴン放出が制限される結果としてインスリン放出と類似の効果(血糖レベル低下)が得られると考えられています。
アプリケーション
シタグリプチンリン酸塩一水和物EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001812:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)