liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
密度
1.00 g/cm3
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
The 500ml bottle provides 1500 stainings. It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
nuclei: dark blue to dark violet
Cytoplasm: pink to red
intercellular substances: pink to red
Erythrocytes: yellow to orange
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
1098441003:
1098442500:
1098441000MD:
1098442500MD:
1098441000:
1098440503:
1098440000:
1098442503:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。