liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
転移温度
flash point 19.1 °C
密度
0.8889 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
The 500 ml bottle is sufficient for approx. 750 specimens. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
66.4 °F
引火点(℃)
19.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1024390500:
1024390500MD:
1024390507:
1024390506:
1024390000:
1024392507:
1024392500:
1024392506:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。