liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
The 500 ml bottle is sufficient for 1500 stainings. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Nuclei: dark blue to dark violet
Cytoplasm: pink to red
intercellular substances: pink to red
Erythrocytes: yellow to orange
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。