Merck
906115
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromoacridone
別名:
2,7-Dibromoacridin-9(10H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H7Br2NO
CAS番号:
分子量:
353.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
SMILES記法
Brc1cc2c(nc3c(c2O)cc(cc3)Br)cc1
InChI
1S/C13H7Br2NO/c14-7-1-3-11-9(5-7)13(17)10-6-8(15)2-4-12(10)16-11/h1-6H,(H,16,17)
InChI Key
ALEGIHZSVGKVFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,7-Dibromoacridone is used in the synthesis of series of acridinium photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
906115-VAR:
906115-5G:
906115-1G:
906115-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Norihiro Mizoshita et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(48), 9235-9237 (2010-11-03)
Polycondensation of 9-mesityl-10-methylacridinium-bridged organosilane in the presence of a nonionic surfactant yielded a mesostructured organosilica solid with a functional framework that exhibited long-lived photoinduced charge separation.