Merck
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13NO
CAS番号:
分子量:
271.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
274-279 °C
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI Key
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
794260-VAR:
794260-1G:
794260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.