Merck
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
別名:
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29BF4N2O2
CAS番号:
分子量:
500.34
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
保管温度
−20°C
アプリケーション
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
922641-VAR:
922641-BULK:
922641-250MG:
922641-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (