アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp
153-157 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
InChI Key
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
667196-500MG:
667196-1G:
667196-BULK:
667196-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック