アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]21/D +96.1°, c = 2 in chloroform
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI Key
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
持続可能な溶媒であるイソソルビドジメチルエーテル(DMI)は、様々な化粧品および医薬品で広く使用されています。
一般的な用途:
一般的な用途:
- DMIは、シクロオクテンエポキシ化用の環境に優しい代替溶媒(alternative green solvent)として使用できます。イソマルツロース由来アルデヒドとα,β-不飽和ケトンとのベイリス・ヒルマン反応および、固相合成。
- 水性塗料の凝集剤として使用でき、蒸発段階では共溶媒として作用し、皮膜形成時には凝集剤として作用します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247898-25G:
247898-BULK:
247898-100G:
247898-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
International journal of cosmetic science, 41(5), 479-488 (2019-08-06)
Phenylethyl resorcinol (PR) has been used widely in the personal care industry as a novel skin lightening ingredient. Surprisingly, there is only limited information describing the physicochemical properties of this active. Therefore, the primary objective of this study was to
Pharmacy world & science : PWS, 18(5), 182-186 (1996-10-01)
Erythromycin, an antibiotic commonly used topically in the treatment of acne, is unstable in solution. The stability is influenced by the pH and by the presence of water. The influence of the pH on the stability of erythromycin was investigated
Isosorbide mono-and di-alkyl ethers, a new class of sustainable coalescents for water-borne paints.
Progress in Organic Coatings, 69(4), 344-351 (2010)
The Journal of investigative dermatology, 82(1), 49-52 (1984-01-01)
The occluded vasoconstrictor assay was used to assess the effect of penetration enhancers on the topical bioavailability of a representative steroid, betamethasone 17-benzoate, with dimethylisosorbide (DMI) as a reference solvent. In the initial test, only N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) increased the steroid
Skin pharmacology and physiology, 21(6), 326-334 (2008-10-04)
In this study the effect of 2 penetration modifiers, dimethyl isosorbide (DMI) and diethylene glycol monoethyl ether (DGME) on the skin delivery of hydroquinone (HQ), salicylic acid (SA) and octadecenedioic acid (DIOIC) was investigated. Ten percent DMI and DGME were