Merck
329207
Sigma-Aldrich
ジアンヒドロ-D-グルシトール
98%
別名:
1,4:3,6-ジアンヒドロ-D-ソルビトール, D-イソソルビド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O4
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
80510
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +45.2°, c = 3 in H2O
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジアンヒドロ-D-グルシトールは、医学的および薬学的用途に、様々なポリマーおよび機能性材料のモノマーおよびビルディングブロックとして広く使用されている、より環境に優しい成分です。また、燃料または燃料添加剤としても使用されます。
以下の用途が含まれます:
  • コーティング用途向けの再生可能ポリエステルの調製。
  • フタル酸可塑剤の再生可能な代替品である、オリゴ(アジピン酸イソソルビド)(OSA)、オリゴ(スベリン酸イソソルビド)(OSS)、ジヘキサノエートイソソルビド(SDH)などのイソソルビドエステルの合成。
  • 組織の修復および再生のための生分解性多孔性ポリウレタン骨格の合成。
  • アスピリンプロドラッグ、イソソルビド-2,5-ジアスピリネート(ISDA)の合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
329207-VAR:
329207-BULK:
329207-10KG:
329207-500G:
329207-100G:
329207-5G:
329207-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neal T Wasserman et al.
Veterinary ophthalmology, 16(1), 20-24 (2012-04-20)
To evaluate and compare the effects of oral isosorbide and glycerol on intraocular pressure (IOP), serum osmolality (SOSM), and blood glucose (BG) in normal dogs. Ten normal dogs were administered an oral dose of either isosorbide (1.5 g/kg), glycerol (1.5g/kg)
Jonathan Lai et al.
ChemSusChem, 4(8), 1104-1111 (2011-07-19)
The telomerisation of 1,3-butadiene with a Pd/TPPTS catalytic system in water or an organic solvent was used for the synthesis of C8 ethers from isosorbide, an agro-based diol. The use of water/oil biphasic reaction conditions allowed the selective synthesis of
Bleeding from ruptured oesophageal varices: propranolol for primary prevention.
Prescrire international, 21(125), 73-77 (2012-03-21)
Discovery of a ?true? aspirin prodrug.
Moriarty LM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(24), 7991-7999 (2008)
Ying Xia et al.
ChemSusChem, 4(3), 386-391 (2011-01-25)
A series of soybean oil-based amide diol-isosorbide waterborne polyurethane-urea (PUU) dispersions have been successfully prepared, with amounts of isosorbide ranging from 0 to 20 wt % of the total diol content. The thermal and mechanical properties of the resulting PUU films have