アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
SMILES記法
OCC1CC2[C@H]3CC(CO)[C@H](C3)C2C1
InChI
1S/C12H20O2/c13-5-7-1-10-8-3-9(6-14)11(4-8)12(10)2-7/h7-14H,1-6H2/t7?,8-,9?,10?,11-,12?/m0/s1
InChI Key
ZFZDWMXUMXACHS-IACGZSPGSA-N
アプリケーション
4,8-ビス(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5.2.1.02,6]デカン(TDMol)は、高分子のポリ(1,4-ブチレンカーボネート)(PBC)の調製に使用されています。 また、正フォトレジスト材料調製用の光活性化合物(PAC)の合成にも使用されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
375.8 °F - closed cup
引火点(℃)
191 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B45909-BULK:
B45909-5G:
B45909-VAR:
B45909-100G:
B45909-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic study and material applications for a positive photo resist of the acrylic series.
Materials Letters, 57(3), 753-760 (2002)
Preparation of macrodiols and polyols by chopping high?molecular?weight aliphatic polycarbonates.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 52(11), 1570-1580 (2014)
Preparation for Acrylic Series Binders and Study of Thermal Property of Photo Resist.
J. Polym. Mater., 27(4), 391-391 (2010)