Merck
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H31NO5
CAS番号:
分子量:
293.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
InChI Key
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
371114-VAR:
371114-BULK:
371114-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)