Merck
90928
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-D-glucamine
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
mp
136-142 °C
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
SMILES記法
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI Key
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90928-100G-F:
90928-VAR-F:
90928-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)