蒸気密度
3.45 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤50 ppm water
色
colorless to light yellow
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Nonaqueous redox-flow batteries
- Polymerization reaction
- Extraction
特徴および利点
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - rice
- Biodegradable
- Non-toxic
- Low vapor pressure
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
933856-BULK:
933856-1L:
933856-100ML:
933856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).