安全性情報
8.06910
Sigma-Aldrich
n-Octane
for synthesis
別名:
n-Octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH3
CAS番号:
分子量:
114.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-892-1
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
125-126 °C/1013 hPa
蒸気圧:
14 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
14 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
210 °C
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
転移温度
flash point 13 °C
密度
0.70 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCC)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
詳細
n-octane is a hydrocarbon compound used as a solvent, cleaning agent, fuel additive, or reaction agents.
アプリケーション
n-Octane is used as:
  • A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
  • As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of zinc carbonate hydroxide nanoparticles using microemulsion process
Alhawi T, et al.
Procedia Engineering, 102, 346-355 (2015)
Electrochemistry for the generation of renewable chemicals: electrochemical conversion of levulinic acid
dos Santos, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(34), 26634-26643 (2015)