Merck
206431
Sigma-Aldrich
ジメチル シクロヘキサン-1,4-ジカルボキシラート、cistransの混合物
97%
別名:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
1876703
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 85 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
730 °F
expl. lim.
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
206431-BULK:
206431-VAR:
206431-25G:
206431-100G:
206431-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)