Merck
180068
Sigma-Aldrich
Dimethyl pimelate
99%
別名:
Dimethyl heptanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2C(CH2)5CO2CH3
CAS番号:
分子量:
188.22
Beilstein:
1777309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
121-122 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
180068-BULK:
180068-VAR:
180068-INTR:
180068-25G:
180068-5G:
180068-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Koni Grob
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 93-99 (2006-11-07)
After some two decades insisting on validation and normalization of methods, the reliability of the results in analytical chemistry continues to be unsatisfactory. Further, the processes involved are too slow, with the effect that frequently the most relevant results are