安全性情報
8.07024
Sigma-Aldrich
Propiophenone
for synthesis
別名:
Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-257-6
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
1.99 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
4490 mg/kg LD50, oral (Rat)
4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
214-218 °C/1013 hPa
mp
18 °C
転移温度
flash point 85 °C
溶解性
2 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体