Merck
8.03463
Sigma-Aldrich
1-Decanol
for synthesis
別名:
1-Decanol, Capric alcohol, Decyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
158.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-956-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
254 °C
有効性
4720 mg/kg LD50, oral (Rat)
3560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-5.7 % (v/v)
bp
220-235 °C/1013 hPa
mp
5-7 °C
転移温度
flash point 95 °C (DIN 51758)
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Enhancement of fuel properties: 1-Decanol is used as a cosolvent in diesel-methanol blends to improve combustion, emission, and stability characteristics, offering potential enhancements for biofuel applications (El-Seesy et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.830
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Transformer oil
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Titration of hydrocarbons may require solubilizers for unpolar substances; recommend long-chain alcohols or chloroform.