安全性情報
8.08468
Sigma-Aldrich
1-Undecanol
for synthesis
別名:
1-Undecanol, Undecyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10OH
CAS番号:
分子量:
172.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-970-5
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.5% (GC)
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
フォーム
liquid
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
動粘度
20.03 cSt(20 °C)
mp
16 °C
転移温度
flash point 108 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI Key
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体