安全性情報
8.04812
Sigma-Aldrich
Methylenesuccinic acid
for synthesis
別名:
Methylenesuccinic acid, Itaconic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2C(=CH2)COOH
CAS番号:
分子量:
130.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-599-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0000115 Pa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
自己発火温度
430 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
163-168.4 °C
溶解性
77.49 g/L
密度
0.949 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8048120100:
8048120500:
8048129050:
8048120000:
IN28048120500:
8048129999:
試験成績書(COA)