Merck
122750
Sigma-Aldrich
trans-アコニット酸
98%
別名:
trans-プロペン-1,2,3-トリカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
174.11
Beilstein:
1725830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
190 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
InChI Key
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランス-アコニット酸はトリカルボン酸サイクルの阻害剤であり、レンジグラスで確認されています
トランス-アコニット酸は、食品および化粧品の調製に使用される抗酸化物質であり、高分子工業では可塑剤としても使用されています。
アプリケーション
トランス-アコニット酸はアコニット酸エステルの合成に使われました。この化合物は、複合ナノ濾過膜を調製するため架橋ポリビニルアルコールフィルムに使用することができます
生物化学的/生理学的作用
Leishmania donovani(ドノバンリ-シュマニア菌)が無鞭毛型から前鞭毛型に変化するのを阻害する抗菌剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122750-25G:
122750-100G:
122750-VAR:
122750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of catalytic conditions on the synthesis of new aconitate esters.
Piang-Siong W, et al.
Industrial Crops and Products, 35(1), 203-210 (2012)
Contribution of trans-aconitic acid to DPPH scavenging ability in different media
Piang-Siong, William and De Caro, et al
Food Chemistry, 214, 447-452 (2017)
Effect of Cross-Linking Agent Chemistry and Coating Conditions on Physical, Chemical and Separation Properties of PVA-PSf Composite Membranes.
Dlamini DS, et al. et al.
Separation Science and Technology (2013)
R Burau et al.
Science (New York, N.Y.), 150(3697), 766-767 (1965-11-05)
trans-Aconitate ion, an inhibitor of the tricarboxylic acid cycle, was identified in range grasses as trans-aconitic acid, which was isolated in crystalline form. It occurs in surprisingly high concentrations in early-season forage grasses. Dry-weight concentrations of trans-aconitate vary with season
Quantitation of trans-aconitic acid in different stages of the sugar-manufacturing process
Montoya, Guillermo and Londono, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62, 8314-8831 (2014)