Merck
768537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxoglutarate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
α-Ketoglutarate dimethyl ester-1-13C, Dimethyl α-ketoglutarate-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H10O5
分子量:
175.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=[13C](C(CCC(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3/i7+1
InChI Key
TXIXSLPEABAEHP-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
768537-BULK:
768537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)