Merck
900568
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H6O5
CAS番号:
分子量:
151.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](=O)[13C](=O)O
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-CVMUNTFWSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900568-10MG:
900568-100MG:
900568-VAR:
900568-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)