Merck
795844
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H513CH213CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
174.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
形状
crystals
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+9
SMILES記法
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-ZNZHEFIISA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
795844-BULK:
795844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)