Merck
CDS008208
Sigma-Aldrich
diethyl 2-oxoglutarate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O5
CAS番号:
分子量:
202.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
NGRAIMFUWGFAEM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS008208-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hanumantha Rao Madala et al.
Cancer research, 80(17), 3492-3506 (2020-07-12)
Under conditions of inherent or induced mitochondrial dysfunction, cancer cells manifest overlapping metabolic phenotypes, suggesting that they may be targeted via a common approach. Here, we use multiple oxidative phosphorylation (OXPHOS)-competent and incompetent cancer cell pairs to demonstrate that treatment